Learn More
HP Rotaflo™, Ersatzteile für Absperrhahn – Ersatzschlüssel
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3 mm
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
Erhältlich mit Bohrungsgrößen von 3 mm und 6 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ersatzschlüssel |
| Stopfenöffnung | 3 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HP Rotaflo™ Absperrhahn |