Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, hellblau
Artikelnummer. 12831358
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Länge (metrisch):
100 cm
Größe (metrisch) Brustkorb:
101,6 bis 104,14 cm
106,68 bis 111,76 cm
116.84 bis 121.92 cm
127 bis 132,08 cm
91.44 bis 96.52 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Größe (metrisch) Brustkorb unitSize
12831358 2XL 100 cm 127 bis 132,08 cm 1 Stück
12851358 L 100 cm 106,68 bis 111,76 cm 1 Stück
12871358 S 100 cm 91.44 bis 96.52 cm 1 Stück
12861358 M 100 cm 101,6 bis 104,14 cm 1 Stück
12881358 XL 100 cm 116.84 bis 121.92 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12831358 Lieferant Logistik™ Lieferanten-Nr. 441YHT3BS124C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.05 CHF
    49.92 CHF / 1 Stück
    Sparen 119.13 CHF
    70% Rabatt
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ in Howie-Ausführung haben gestrickte Manschetten.
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Logistik Unicorp™ Die hellblauen Unisex-Laborkittel im Howie-Stil verfügen über gestrickte Bündchen.
  • Strickbund an Ärmeln
  • In vier Farben lieferbar.
  • Zwei untere Taschen
  • Druckknopfverschluss vorne mit Überlappung
  • Keine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Baumwolle, Polyester
Farbe Hellblau
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell Howie
Anzahl Taschen 2
Kragenform Rund
Größe (metrisch) Brustkorb 127 bis 132,08 cm
Enthält Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite
Länge (metrisch) 100 cm
Bauweise Polyester, Baumwolle