Learn More
Honeywell™ Howard Leight Sync™ digitale Hi-Vis-Gehörschutzstöpsel mit AM/FM-Radio
Click to view available options
:
Grün, SNR 29 dB
Beschreibung
- UKW-Band zwischen 87.5 und 108 MHz
- AM-Band zwischen 520 und 1710 kHz
- Hellgrüne Ohrmuscheln für hohe Sichtbarkeit und Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen
- Exklusiver reflektierender Kopfbügel
- LCD-Display
- 10 voreingestellte Sender
- Maximale Ausgabelautstärke 82 dBA (basierend auf Eingang von 120 mV)
- Speichern der Lautstärke
- Äußeres Batteriefach mit rutschfestem Deckel
- Erfordert 2 x AA-Batterien
- Ideal für die meisten lauten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün, Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA: 2, QA ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung: CAB-24661 |
| Rauschunterdrückung (NRR) | SNR: 29 dB |
| Modell | Überkopf |
| Enthält | Mit automatischer Abschaltfunktion, Audioeingangsbuchse. Erfordert zwei AA-Batterien |