Learn More
Honeywell™ Howard Leight FirmFit Einweg-Schaumstoffohrstöpsel, mit Schnur
Catalog Number p-7159659
Click to view available options
Paare pro Packung:
1 Paar/Papierbeutel
1 Paar/Polybeutel
Die Gehörschutzstöpsel aus festem Schaumstoff bieten Sicherheit, Komfort und ausgezeichneten Schutz in Umgebungen mit mittlerer bis hoher Geräuschentwicklung.
  • Komfort für längere Tragezeiten: Mehr Schutz. Bessere Compliance. Besserer Schutz
  • SNR37dB bietet ausgezeichneten Schutz in den meisten Umgebungen mit mittlerem bis hohem Rauschen
  • Einfach einzusetzen: Erfordert weniger Druck zum Abrollen, und die langsame Erholzeit gibt Ihnen genügend Zeit, um richtig in den Gehörgang einzusetzen.
  • Leicht erkennbar: Eine deutlich orange Warnfarbe erleichtert die Konformitätskontrolle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Orange
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: CEC40030, EC-Bescheinigung
Kabelmaterial Polycord
Paare pro Packung 1 Paar/Polybeutel
Menge 1000/Karton
Rauschunterdrückung (NRR) SNR: 37 dB
Corded Mit Trageband
Plug Shape Zylinder
Einwegprodukt Ja
Material PVC-Schaum