missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Howard Leight FirmFit Einweg-Schaumstoffohrstöpsel, mit Schnur
Click to view available options
Paare pro Packung:
1 Paar/Papierbeutel
1 Paar/Polybeutel
Beschreibung
- Komfort für längere Tragezeiten: Mehr Schutz. Bessere Compliance. Besserer Schutz
- SNR37dB bietet ausgezeichneten Schutz in den meisten Umgebungen mit mittlerem bis hohem Rauschen
- Einfach einzusetzen: Erfordert weniger Druck zum Abrollen, und die langsame Erholzeit gibt Ihnen genügend Zeit, um richtig in den Gehörgang einzusetzen.
- Leicht erkennbar: Eine deutlich orange Warnfarbe erleichtert die Konformitätskontrolle.
Spezifikation
Farbe | Orange |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: CEC40030, EC-Bescheinigung |
Kabelmaterial | Polycord |
Paare pro Packung | 1 Paar/Polybeutel |
Menge | 1000/Karton |
Rauschunterdrückung (NRR) | SNR: 37 dB |
Corded | Mit Trageband |
Plug Shape | Zylinder |
Einwegprodukt | Ja |
Material | PVC-Schaum |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'