Learn More
Thermo Scientific™ HotStart™ Lager-Reaktionsröhrchen
Artikelnummer. p-4526092 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produktlinie:
Hot Start Micro 50 Bulk
HotStart Micro 50 Streifen
Volumen (metrisch):
0,2 ml
0,2 ml
Packungsgröße:
120 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 15292559
Marke: Thermo Scientific™ 6210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die dünnwandigen Thermo Scientific™ HotStart™ Lager-Reaktionsröhrchen machen mühsame Öl- oder Wachs-Overlays überflüssig.
Ideal zum Lagern von voraliquotiertem Master Mix im Tiefkühlschrank. Einfach das Wachs-Bead schmelzen und über dem Reaktionsansatz aushärten lassen – so spart man Zeit und die Reproduzierbarkeit ist sichergestellt. Im Anschluss an die Vorbereitung des PCR-Cocktails schmelzen Sie das Bead, damit sich die Wachsbarriere bilden kann, von der die Reagenzien von einander getrennt werden, bis die Annealing-Temperatur im Thermocycler erreicht wird.
  • Bei Raumtemperatur ist das Bead stabil.
  • Stellt einen synchronen Reaktionsbeginn sicher, wodurch Mis-Primers- und Primer-Dimer-Artefakte sowie vorzeitiges Annealing verringert werden.
  • Insbesondere empfohlen für komplexe DNA oder cDNA, Zielsequenzen mit sehr niedriger Kopiezahl, mehr als 30 Zyklen, multiple-PCR und RT-PCR.
  • Im Anschluss an die Thermocycler-Reaktionen kann das PCR-Produkt zur späteren Analyse im Röhrchen verbleiben. Zum Entnehmen des Produktes wird einfach die Wachsschicht mit einer Pipette durchstochen.
  • Aufklappbare Kappen bieten einen dichten Abschluss.
  • Vorsterilisiert; RNase- und DNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie HotStart Micro 50 Streifen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Flach
Reaktionsvolumen 25 to 50 μL
Produkttyp Strips