Learn More
Thermo Scientific™ HotStart-IT Binding Protein
Aktive Komponente in einer neuartigen Heißstart-Technologie, genannt Primer-Sequestrierung. Reduziert oder eliminiert unspezifische Primer-Extensionsprodukte, die bei niedrigeren Temperaturen während des Ansetzens von PCR-Reaktionen entstehen.
Marke: Thermo Scientific™ 71194400UG
109.20 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Blockiert die DNA-Synthese von fehlerhaften Primerbindungen bei niedrigen Temperaturen.
- Entwickelt für PCR-Anwendungen, die eine extrem hohe Spezifität und Empfindlichkeit erfordern. Sorgfältig auf Reinheit und Leistung getestet.
- Gute Leistung in vielen Standard-PCR-Reaktionspuffern.
- Frei von nachweisbaren nicht-spezifischen Nukleasen.
- 20 mM Tris-HCl (pH-Wert 8,5), 200 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50 % Glycerin.
- Im Allgemeinen sequestriert ein Mikrogramm HotStart-IT-Bindungsprotein ca. 5 pmol Primer
- 10 ± 0,5 mg/ml
- Rekombinantes Protein, exprimiert in E. coli.
- Ansetzen der Reaktion bei Raumtemperatur
- Hohe Spezifität und Empfindlichkeit
- Minimiert die Amplifikation von nicht-spezifischen Produkten und Primer-Dimeren (Abb. 2)
- Ideal für komplexe Templates und Multiplexreaktionen
Spezifikation
1x PCR-Reaktionspuffer | |
400 μg | |
HotStart-IT Bindeprotein |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.