Learn More
Testo™ Heißdrahtsonde
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20 bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verwenden Sie die Heißdrahtsonde (thermisches Anemometer) zur Bestimmung der Fließgeschwindigkeit und des Volumenstroms in Lüftungskanälen oder an Wand-/Deckenausgängen
- Ø 10 mm
- 4 Funktionen in 1 Sonde: Messung von Durchfluss, Temperatur, Feuchtigkeit und Absolutdruck
- Mit robustem, nicht drehbarem Teleskop (ausziehbar auf 1100 mm)
- Die Eintauchtiefe ist dank der Skalierung am Teleskop einfach abzulesen
- Zur einfacheren Handhabung kann die Sonde bis zu einem Winkel von 90° gebogen werden. Am Griff befindet sich eine praktische Messtaste, die die Speicherung der Messwerte aktiviert. So können Sie sich voll und ganz auf die Positionierung der Sonde im Lüftungskanal konzentrieren
- Intelligentes Kalibrierkonzept
- Mit der digitalen Sonde können Messwerte direkt in der Sonde verarbeitet werden. Diese Technologie beseitigt die Messunsicherheit von Geräten
- Durchflussmessbereich: 0 bis +20 m/s
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | Temperatur: ± 0,5 °C; Luftfeuchtigkeit: ± (1,8 % rF + 0,7 % mv); Druck: ± 3 hPa, Geschwindigkeit: ± (0,03 m/s + 4 % mv) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 % rF; Druck: +700 bis +1100 hPa; Geschwindigkeit: 0 bis +20 m/s. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -20 bis +70 °C |
| Länge (metrisch) | 1100 mm |