Learn More
Cytiva illustra™ Hot Start Mix RTG
Vorgemischte, vordispensierte, umgebungstemperaturbeständige Formulierung für ein stabiles und zuverlässiges Leistungsverhalten für anspruchsvolle PCR-Anwendungen, bei denen hohe Spezifität und hohe Empfindlichkeit für den Erfolg unerlässlich sind
20.47 CHF - 1150.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 1,75 Einheiten rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Umgebungstemperatur in Beutel mit Trockenmittel |
---|---|
Format | Rörchen |
Produkttyp | illustra Hot Start Mix RTG |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10544625
|
Cytiva
28-9006-53 |
illustra Hot Start Mix RTG | 96 Reaktionen | 200 μl |
259.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10126624
|
Cytiva
28-9006-46 |
illustra Hot Start Mix RTG | 100 Reaktionen | 500 μl |
242.00 CHF
100 Reaktionen |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10625985
|
Cytiva
28-9006-54 |
illustra Hot Start Mix RTG | 480 Reaktionen | 200 μl |
1150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11349941
|
Cytiva
28-9040-91 |
illustra Hot Start Mix RTG | 8 Reaktionen | 200 μl |
20.47 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Primer-Sequestrierung blockiert effektiv mehr als99 % der Polymerase-Aktivität während des Versuchsaufbaus und minimiert somit wirksam jede unspezifische Primer- oder Primer-Dimer-Bildung
- Das rekombinante Aktivator-Protein vermeidet das Risiko einer Kontamination durch eine Säugetier-Quelle im Zusammenhang mit Warmstart-Antikörpern
- Durch die schnelle Aktivierung von Warmstarts wird die Probenintegrität durch Vermeidung einer umfangreichen vor dem Zyklusbetrieb stattfindenden Wärmebehandlung bewahrt
- Der einsatzbereite Fertigungsprozess sorgt für hervorragende Reproduzierbarkeit bei geringerem Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination
- Die langfristige Stabilität der Umgebungstemperatur vereinfacht den Versand und macht die Lagerung in Tiefkühlgeräten überflüssig
Spezifikation
1,75 Einheiten rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Umgebungstemperatur in Beutel mit Trockenmittel | |
Rörchen | |
illustra Hot Start Mix RTG | |
Standard-PCR |