Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess Einzelblatt-Toilettenpapier, 1-lagig, weiß
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18.6 x 10.8 cm
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Nachfüllbares Qualitäts-Einzelblatt-Toilettenpapier für Ihren Waschraum.
- Das Hostess™ Einzelblatt-Toilettenpapier wird einzeln abgegeben, wodurch die Nutzung minimiert und die Effizienz maximiert werden.
- Um die Umwelt zu schützen, besteht das Hostess™ Einzelblatt-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius™ Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6946 und 7172) und Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 6990) für stark frequentierte Bereiche.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilettenpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 13,3 in. |
| Länge (metrisch) | 18.6 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 11.7 in. |
| Breite (metrisch) | 10,8 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, EU-Umweltzeichen, FSC-zertifiziert |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 18.6 x 10.8 cm |
| Format | Gefaltet |
| Mehr anzeigen |