Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™
Beschreibung
- Jede hochwertige Jumbo-Toilettenpapierrolle bietet eine effiziente Lösung für stark frequentierte Orte, kann zur Verhinderung von Verstopfungen leicht heruntergespült werden und fördert die Hygiene im Waschraum
- Die Scott™
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Toilettenpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,03 in. |
| Länge (metrisch) | 9 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.5 in. |
| Breite (metrisch) | 40 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 14001, ISO 9001, Umweltzeichen und FSC-zertifiziert. |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 9 cm |
| Format | 76 mm Kern |
| Mehr anzeigen |