Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess, Jumbo Toilettenpapierrollen, 1-lagig, weiß
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
70,4 x 39,2 cm
Packungsgröße:
12 Rollen
Beschreibung
- Toilettenpapier mit Jumbo-Rolle, das eine kostengünstige Qualität für stark frequentierte Waschräume bietet.
- Die Hostess™ Jumbo-Toilettenpapier-Rolle bietet eine hohe Kapazität für jede Rolle, 10 Mal länger als eine Standardrolle.
- Um die Umwelt zu schützen, besteht das Hostess™ Toilettenpapier mit Jumbo-Rolle zu 100 % aus recycelten Fasern, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen.
- Kompatibel mit dem Aquarius™ Jumbo Nonstop Spender für Toilettenpapier (Artikel-Nr. 6991)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Jumbo-Toilettenpapierrolle |
| Länge (angloamerikanisch) | 27,46 in. |
| Länge (metrisch) | 70,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.4 in. |
| Breite (metrisch) | 24 cm |
| Material | Papier |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 70,4 x 39,2 cm |
| Format | Rolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High Traffic Washrooms |
| Mehr anzeigen |