Learn More
Nickel Electro™ Hose push fit and lock insulated for ChilloBaths
Nickel Electro™ Push Fit and Lock Insulated Hose ist ein flexibler Polyurethanschlauch für den Anschluss an Einlass- und Auslassanschlüsse an Clifton™ Umwälzwasserbäder.
Marke:  Nickel Electro™ HS-2
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12759735
  • 50.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Presssitz
  • Verriegelung isoliert
  • Flexibel
  • Zur Verwendung mit Wasserbädern
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
6 mm
Wasserbäder
130 °C
Polyurethanschläuche
2 m
Flexibel