Learn More
Buerkle™ Schlauchdüse aus Polypropylen für Buerkle™ Stopcock
Artikelnummer. 10654765 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10654765 10 mm 1 Stück
10260272 16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654765 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 05251310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.14 CHF
    15.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.19 CHF
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Blue Polypropylene Hose Nozzle ist ein wasserdichtes Zubehör für den Einsatz mit dem Buerkle™ Stopcock.
  • Medienberührende Teile aus Polypropylen, Polyethylen und PTFE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchtülle
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Beschreibung Blau
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Absperrhahn