Learn More
HUBER Kühlwasserschlauch
Geflochtener Schlauch mit 2 m-Länge
Marke: HUBER 16856
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Geflochtener Schlauch
- Mindesttemp.: -30 °C
- Höchsttemp.: 100 °C
- Länge: 2 m
Spezifikation
Cooling Water PZ-90-2-G3/4 | |
-20°C to +90°C | |
Hose |