Learn More
Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm-Düse
25 mm-Düse
Düse: 20 mm
Düse: 22 mm
Gewindegröße:
1 in.
1/2 Zoll
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Befestigt
- Außengewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU Foodstuffs |
| Durchmesser (metrisch) | Düse: 20 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Ball Valve |
| Gewindegröße | 1/2 in. |
| Breite (metrisch) | 15 mm |
| Produkttyp | Röhrchenverbiegung |