Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: Hydrocortison
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Beschreibung
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
| Produkttyp | Hydrocortison |
| Sterilität | Steril |
| Menge | 25 g |
| Quelle | Sojabohnen |