Learn More
MP Biomedicals™ Hormone: Hydrocortison
Artikelnummer. 11444942 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 g
10 g
25 g
Artikelnummer. 11444942
Marke: MP Biomedicals™ 0219456901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische Anwendungen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Produkttyp Hydrocortison
Sterilität Steril
Menge 1 g
Quelle Sojabohnen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.