Learn More
Cole-Parmer™ Horizontale Mini-Geleinheit
Marke:  Cole-Parmer™ 28560-10
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11719599
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Horizontal Mini-gel Unit
1 Each
160 mm
140 mm
Safety cover with attached power leads, gel tray, tapered baffles for casting gels, and long-life platinum electrodes
750 mL
165.1 mm
1398.7 mm