Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Artikelnummer. 11988536 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 11988536
missing translation for 'mfr': Fisherbrand™ A232D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für große Gelsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Standardkamm
Gelabmessungen 25 x 20 cm
Anzahl Zähne 32
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Füllmenge (metrisch) 30 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.15 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.4 cm