Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Artikelnummer. 11972985 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11972985
Marke: Fisherbrand™ A228C
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Für große Gelsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Standardkamm
Gelabmessungen 25 x 20 cm
Anzahl Zähne 28
Dicke (metrisch) Zähne 0.1 cm
Füllmenge (metrisch) 25 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.19 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.5 cm