Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Für große Gelsysteme
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11972915
  • 71.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für große Gelsysteme
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ A2, A5 großes Gel-System
25 x 20 cm
0.1 cm
9.8 Zoll
7.8 Zoll
20 cm
Standardkamm
36
15 μ l
25 cm
0.13 Zoll
0.35 cm