Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Artikelnummer. 11942915 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11942915
Marke: Fisherbrand™ A216D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für große Gelsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Standardkamm
Gelabmessungen 25 x 20 cm
Anzahl Zähne 16
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Füllmenge (metrisch) 75 μ l
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.41 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 1.05 cm