Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für große Gelsysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem |
| Typ | Standardkamm |
| Gelabmessungen | 25 x 20 cm |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0.1 cm |
| Füllmenge (metrisch) | 50 μ l |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 9.8 Zoll |
| Länge (metrisch) Gel | 25 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 7.8 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) Zähne | 0.41 Zoll |
| Mehr anzeigen |