Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Artikelnummer. 11922915
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Packungsgröße
11922915 12 0.15 cm 1 Stück
12453657 8 0.15 cm -
11958726 32 0.1 cm 1 Stück
11962915 24 0.15 cm 1 Stück
11982925 1 20 cm 1 Stück
12443657 8 0.1 cm 1 Stück
11787115 36 0.15 cm 1 Stück
11952915 24 0.1 cm 1 Stück
11972915 36 0.1 cm 1 Stück
11972985 28 0.1 cm -
11932915 16 0.1 cm 1 Stück
11942915 16 0.15 cm 1 Stück
11912915 12 0.1 cm -
12423657 20 0.15 cm 1 Stück
10697624 28 0.15 cm 1 Stück
11988536 32 0.15 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11922915 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. A212D
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für große Gelsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Standardkamm
Gelabmessungen 25 x 20 cm
Anzahl Zähne 12
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Füllmenge (metrisch) 105 μ l
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.57 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 1.45 cm