Learn More
Fisherbrand™ Horizontale große Gelsysteme: Kämme
Artikelnummer. 11787115 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Zähne:
1
8
12
16
20
24
28
32
36
Dicke (metrisch) Zähne:
0.1 cm
0.15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11787115
Marke: Fisherbrand™ A236D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für große Gelsysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Standardkamm
Gelabmessungen 25 x 20 cm
Anzahl Zähne 36
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Füllmenge (metrisch) 25 μl
Länge (angloamerikanisch) Gel 9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.13 Zoll
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.35 cm