Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Rohrofen horizontal
Artikelnummer. 15591012 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H) außen:
470 x 480 x 640 mm
620 x 550 x 640 mm
920 x 550 x 640 mm
Temperatur (metrisch):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) außen Temperatur (metrisch) Packungsgröße
15591012 620 x 550 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15581012 470 x 480 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15501022 920 x 550 x 640 mm 1600 °C 1 Stück
15511022 470 x 480 x 640 mm 1700 °C 1 Stück
15521022 920 x 550 x 640 mm 1700 °C 1 Stück
15531022 470 x 480 x 640 mm 1800 °C 1 Stück
15551022 920 x 550 x 640 mm 1800 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15591012 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. 001484430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Horizontale Hochtemperaturrohröfen.Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
  • Verwendung: Horizontal
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
Spezifikation
Reglertyp P470
Heizzone 300 mm
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Temperaturgleichförmigkeit Längenkonstante Temperatur ± 5 K: 100 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 620 x 550 x 640 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 80 mm