Learn More
Brannan™ Horizontal Fridge/Freezer Thermometer with 3 point Traceable Calibration Certificate
Artikelnummer. 17863078
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30 bis +40 °°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17863078
Marke: Brannan™ 22/483/2 + 49/101/0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
130 mm white horizontal fridge or freezer thermometer. Complete with 3 point traceable calibration.
  • S. Brannan and Sons developed a range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
  • 205 mm white back red spirit lab thermometer
  • 76 mm immersion
  • 1.0°C divisions
  • Temperature range: -10 to 110°C
  • Calibrated at points 0°C, 35°C and 90°C
  • Safe non-mercury filling
  • Presented in a study cardboard cylinder for storage
  • Made in UK
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0°C, 20°C, 35°C
Zertifizierung/Konformität UK National Standards ISO 9001
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measure temperature of fridge or freezer
Höhe (angloamerikanisch) 1.57 in.
Höhe (metrisch) 4 cm
Länge (metrisch) 13 cm
Material Plastic Housing
Thermometerfüllung Kerosin
Gewicht (angloamerikanisch) 0.5291 oz.
Gewicht (metrisch) 15 g
Breite (angloamerikanisch) 0.87 in.
Max. Temperatur (angloamerikanisch) +40°C
Max. Temperatur (metrisch) +40°C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -30°C
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (metrisch) -30 bis +40 °°C
Calibrated 3 Point Traceable
Zur Verwendung mit (Geräte) Fridge or Freezer
Akkutyp None
Genauigkeit ± 1.0°C at 10°C
Unterteilung 2.0°C
Display None
Breite (metrisch) 2.2 cm