Learn More
Isofield™ Horizon Reinraumhüllen – ISO Klasse 4/5 kompatibel
Beschreibung
- Bieten Sie erweiterten Armschutz für Anwendungen der ISO Klasse 4/5
- Nicht-sterile Reinraumhüllen
- Extra lange 55-cm-Ärmelbezüge mit Daumenschlaufen für vollständige Armabdeckung
- Aseptisch gefaltet
- Klasse 1 für Sauberkeit
- Antistatisch
- Getestet gegen Chemotherapie
- Mikroporöses Polypropylen/Polyethylen
- 60 gm, wenig Fliesen, robuster Stoff
Technische und dokumentationsbezogene Konformität:
- COA, COC online zum Download verfügbar
- QR-Code auf Kartons ermöglicht eine sofortige Dokumentenabrufung
- Typ PB[6]
- Durchdringungswiderstand durch Spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
- Einwärtsleck von Aerosolen und feinen Partikeln EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
- Permeation von Flüssigkeiten und Gasen ASTM F739-20
- Partikelreinigung – Helmke Trommeltest: Klasse 1
- Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Bauweise | Aseptisch gefaltet |
| Produkttyp | Ärmelschutz |
| Material | Polyethylen, Non-Woven Polypropylen Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Saumtyp | Gebunden |
| Stulpenform | Daumenschlaufe |
| Mehr anzeigen |