Beschreibung
Zur Ergänzung von mehrfarbigen Durchflusszytometrie-Versuchen, bei denen zwei oder mehrere verschiedene Färbereagenzien verwendet werden, die mit BD Horizon Brilliant fluoreszierenden Polymerfarbstoffen konjugiert sind
Wechselwirkungen mit fluoreszierenden Farbstoffen können Färbungsartefakte verursachen, die die Dateninterpretation beeinflussen können
Für optimale und reproduzierbare Ergebnisse sollte der BD Horizon Brilliant Färbepuffer immer dann verwendet werden, wenn zwei oder mehrere BD Horizon Brilliant Farbstoffe im selben Experiment verwendet werden
Wenn in einem Experiment nur ein BD Horizon Brilliant Reagenz verwendet wird, wird der Brilliant Färbepuffer nicht benötigt
Der BD Horizon Brilliant Färbepuffer ist kompatibel mit anderen fluoreszierenden Färbereagenzien, die mit herkömmlichen Fluorochromen konjugiert sind, wie Fluorescein, Phycoerythrin oder Alexa Fluor™ Farbstoffen.
- Volumen pro Test: 50 μl/Test
- 1000 Tests
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunfluoreszenz |
| Format | Flüssig |
| Menge | 1000 Tests |