Learn More
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-Overalls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17710109 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Marine
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe unitSize
17710109 Marine XL 25 Stück
17700109 Marine L 25 Stück
17720109 Marine 2XL 25 Stück
17730109 Marine 3XL 25 Stück
17790099 Marine M 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17710109 Lieferant Medicom™ Lieferanten-Nr. 40.201BM/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00 CHF
    44.70 CHF / 25 Stück
    Sparen 24.30 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Medicom™ Hopen™ Polypropylen-Overalls in verschiedenen Stilen mit Kragen oder Kapuze erhältlich
  • Hygiene Classic Polypropylene Coveralls protect the working environment from particles coming from the body of the operator
  • Protects the operator from the risks of soiling related to their purpose for use
  • Polypropylene fabric is light, and breathable
  • Elasticated at cuffs, waist, and ankles
  • Individually packaged for controlled hygiene and distribution
  • Category 1 Personal Protective Equipment
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Overalls
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Marine
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Zipper
Saumtyp Stitched
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Latexfrei No
Anzahl Taschen None
Zur Verwendung mit (Anwendung) Controlled Environments
Gewicht (metrisch) 40 g/m2
Menge 25 Packungen