Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel mit Taschen
GREENER_CHOICE
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel mit Taschen mit Druckknopfverschlüssen, in zwei Farben erhältlich
Marke:  Medicom™ 40.401/05
Artikelnummer. 16554061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.75 CHF
    44.31 CHF / 50 Stück
    Sparen 2.44 CHF
    5% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-03-2026
Beschreibung
  • Der Kittel schützt den Bediener sowie empfindliche Produkte/Prozesse, die in einer geschützten Atmosphäre kontaminiert werden könnten
  • Schützt den Anwender vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
  • Verringert das Risiko von Verschmutzungen im Zusammenhang mit der Aktivität des Anwenders
  • Angenehm und leicht, Polypropylengewebe ist atmungsaktiv und dennoch strapazierfähig
  • Verschiedene Farben ermöglichen die Identifizierung durch Farbcodes
  • Zwei Taschen: Eine auf der Brust und eine auf dem Unterschenkel
  • Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Verteilung
  • Taschen befinden sich oben links und unten rechts am Kittel