Learn More
Medicom™ Hopen™ Hygienekittel für verschiedene Anwendungen
Medicom™ Hopen™ Einweg-Hygienekleid ohne Taschen, mikroporös und wasserdicht
126.60 CHF
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem |
|---|---|
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1149-5 |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Elastisch |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
16524081
|
Medicom™
40.550/02 |
Druckknöpfe | Mittel |
135.00 CHF 126.60 CHF / 50 Stück Sparen 8.40 CHF 6% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
|
16534081
|
Medicom™
40.550/03 |
Druckknöpfe | Groß |
135.00 CHF 126.60 CHF / 50 Stück Sparen 8.40 CHF 6% Rabatt |
Verfügbar ab: 15-04-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
16544081
|
Medicom™
40.550/04 |
Druckknöpfe | Extragroß |
135.00 CHF 126.60 CHF / 50 Stück Sparen 8.40 CHF 6% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
|
16554081
|
Medicom™
40.550/05 |
Druckknöpfe | 2 Extragroß |
135.00 CHF 126.60 CHF / 50 Stück Sparen 8.40 CHF 6% Rabatt |
Verfügbar ab: 16-04-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Reduziert die Kontamination des Bedieners, aber auch empfindliche Produkte und Prozesse in einer geschützten Atmosphäre
- Schützt vor radioaktiven Partikeln und infektiösen Erregern
- Der mikroporöse, antistatische Hygienekittel ist bequem und leicht
- Mit laminiertem Polyethylen beschichteter Polypropylenkittel für eine wasserfeste, hydrophobe Abdichtung
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Verschlussarten
Spezifikation
| Hergestellt unter einem ISO9001-zertifizierten Qualitätssystem | |
| Weiß | |
| Ja | |
| Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 1 | |
| Polypropylen | |
| Einzeln verpackt | |
| Sewn |
| EN 1149-5 | |
| Elastisch | |
| Mikroporös, wasserfest | |
| Unisex | |
| Keine | |
| Radioaktive Partikel, infektiöse Wirkstoffe | |
| Unsteril |