Learn More
Sperian™ Honeywell Safety Protection™ Gehörschutz
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Rot
Schwarz, Silber
Beschreibung
- Alternative zum Gehörschutz mit Kappe – zum Tragen mit Schutzhelmen, Gesichtsschutz, Atemschutzmasken und anderer PSA
- Die patentierte Air Flow Control™ Technologie bietet eine optimale Dämpfung über alle Frequenzen, ohne die Größe oder das Gewicht der Hörmuschel zu erhöhen
- Innen belüftetes Kopfband minimiert den Druck auf den Kopf und ist in warmen/feuchten Umgebungen atmungsaktiver [nur V2 und V3]
- Der nicht verformbare äußere Kopfbügel hält starken Belastungen an anspruchsvollen Arbeitsplätzen stand
- Einsteck-Ohrpolster sorgen für einen schnellen und einfachen Austausch
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Rot |
Zertifizierung/Konformität | PSA KAT. II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/EC, 89/686/EEC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lärmblockierender Kapselgehörschutz |
Produkttyp | Gehörschutz |
dielektrisch | Ja |
Modell | Mehrere Positionen |