Learn More
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Premier Half-Mask APR features a silicone facepiece with soft, rounded edges and a low-profile nosepiece for low breathing resistance and eyewear compatibility. The twin filters use a ‘click-fit’ system and the four-point harness with neck strap offers improved comfort.
Marke: Honeywell™ 1001575
Additional Details : Gewicht : 0.13050kg
Benachrichtigungen:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Beschreibung
- Material (Maske): Silikon
- Filter: Doppelfiltersystem mit Click-Fit-Anschluss
- Gurtsystem: Vierpunkt mit Nackengurt
- Norm/Konformität: EN 140
- Verwendung in (Anwendung): Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie
Spezifikation
EN140 | |
Marineblau | |
Nein | |
Silikon | |
M | |
Labors, Pharmaindustrie, Öl- und Gasindustrie | |
Vierpunkt mit Nackengurt | |
1 Stk. |
EN 140 | |
Niedriges Profil | |
Doppelfilter | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Halbmaske | |
Silikon | |
Honeywell™ Click-Fit Filter | |
Ja |