Learn More
Honeywell™ Fendall Saline Cartridges for Honeywell Pureflow 1000 Portable Emergency Eyewash Stations
Artikelnummer. 11944978
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fendall 1000 tragbare Notfall-Augenspülstation
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11944978 Fendall 1000 tragbare Notfall-Augenspülstation 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11944978 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 320010500000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Nozzle assembly, delivery hose, and solution cartridges
Sperian Saline Cartridges
  • Each cartridge contains 3.5 gal. (13.2L) of saline solution
  • Tri-lingual (English, Spanish, French) 24-month cartridge life
Bestellinformation
Each case contains two cartridges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 447.99 oz.
Kapazität (metrisch) 13248.64 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Fendall 1000 tragbare Notfall-Augenspülstation
Enthält Nozzle Assembly, Delivery Hose and Solution Cartridges
Produkttyp Eyewash Cartridge
Gewicht (angloamerikanisch) 152.1 lb.
Gewicht (metrisch) 69 kg