Learn More
Sperian™ Honeywell Safety Protection™ Gehörschutz
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Rot
Schwarz, Silber
Beschreibung
- Alternative to cap-mounted earmuffs – wear with hard hats, face shields, respirators and other PPE
- Patented Air Flow Control™ technology delivers optimal attenuation across all frequencies without increasing earcup size or weight
- Inner-ventilated headband minimizes pressure on the head, breathes easier in warm/humid climates [V2 and V3 only]
- Non-deforming outer headband withstands rough treatment in the toughest workplaces
- Snap-in ear cushions make replacement quick and easy
Spezifikation
Farbe | Schwarz, Silber |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geräuschdämpfender Gehörschutz |
Produkttyp | Gehörschutz |
dielektrisch | Ja |
Modell | Mehrere Positionen |