Learn More
Sperian Protection™ RAE8815 Wärmeschutzhandschuhe
Click to view available options
Größe:
1
Beschreibung
- Für den Umgang mit warmen Komponenten in der mechanischen oder Glasindustrie geeignet.
- Innen und außen aus 100 % gebürsteter Baumwolle für thermische Dämmung und Tragekomfort.
- Baumwollfutter für Tragekomfort und Schweißabsorption.
- Gerader Daumen.
- Manschette aus Leinen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken. EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Gefahren, EN 407-2004 Thermische Gefahren, EC-Kategorie 2 PSA, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/06/12/0490, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/06/12/0490 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Stulpenmaterial | Leinwand |
Cut Resistance Rating | 2 |
Oberflächenbehandlung außen | Gebürstete Baumwolle |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 1 |
Temperature (Metric) Max | 200 °C |
Auskleidung | Bohrer aus gebürsteter Baumwolle |