Learn More
Honeywell™ Protégé™ Schutzbrille
Marke: Sperian Protection 1015364
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Kombiniert sportliches Styling mit leichtgewichtigem Komfort und flexiblem Design. Floating-Lens-Design bietet erhöhte Flexibilität mit gut sitzendem, flexiblem Wraparound-Rahmen für ein breites Spektrum an Nutzern.Typ: Protégé Bügelbrille
Beschichtung: Kratzfest/beschlagfrei
Sichtscheibe: Farblos
Spezifikation
Anti-Kratzer | |
Clear | |
Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s), gut geeignet für Anwendungen wie Strom, Leicht- und Schwerindustrie, Biotech, Schiffsbau, Hochbau, Konstruktion und Automobilherstellung | |
1 Packung | |
Kunststoff |
EN 166 und EN 170 1F 3-1.2 | |
Augen- und Gesichtsschutzbrille | |
Metallisches Schwarz | |
Polycarbonat |