Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Mont-Blanc S3 Sicherheitsschuhe
Marke: Honeywell™ 6233215-39/7
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 | |
Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin | |
39 | |
Polyurethan, doppelt verdichtet | |
Metallisch | |
Sicherheitsschuhe |
Weiß | |
Leder | |
Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan | |
Sicherheit, überziehbar | |
Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen |