Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Mont-Blanc S3 Sicherheitsschuhe
Marke:  Honeywell™ 6233215-38/7
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11837000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
European Directive 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008
For food services, pharmaceutical and medical use
38
Double density Polyurethane
Metallic
Safety Shoe
White
Leather
Anti-puncture Steel midsole, white color, made up of double density Polyurethane
Slip-on safety
Impact, splash, slip-resistant