Learn More
Sperian™ Honeywell™ Rahmen Augen- und Gesichtsschutzbrille
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Hartbeschichtung
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Praktisch und langlebig
- Mattierte Seitenwände und Gesichtsschutzabschnitte reduzieren Blendung und Reflexionen
- Geschwungene Bügel und erhöhter Nasensteg bieten präzise Passform
- Lieferbar mit und ohne Hartglasbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001/2000, EN 166 1F |
| Linsenbeschichtung | Hartbeschichtung |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Augen- und Gesichtsschutzbrille |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überbrille, zur allgemeinen Verwendung und als Stoßschutz (45 m/s), mechanische Arbeit: Schleifen, Drehen, Fräsen |
| Rahmenfarbe | Transparent |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Lens Material | Polycarbonat |