Learn More
Sperian™ Honeywell™ Spender für Einmal-Gehörschutzstöpsel
Artikelnummer. 11847020
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Gelb und weiß
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11847020 Farbe: Gelb und weiß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11847020 Lieferant Sperian™ Lieferanten-Nr. 1005852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.49 CHF
    17.55 CHF / 1 Stück
    Sparen 29.94 CHF
    63% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ideal für Mitarbeiter, die starken Lärm blockieren müssen. Sperian™ Honeywell™ Howard Leight™ Bilsom™ 303-l-Schaumstoff-Ohrstöpsel bieten den besten Schutz und Komfort, der in einem Ohrstöpsel erhältlich ist.
  • Weicher Polyurethanschaum für überlegenen Langzeit-Tragekomfort und solides Leistungsverhalten
  • Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert, dass sich Dreck und andere Substanzen auf der Haut ansammeln oder in den Gehörgang gelangen.
  • Eine der meist verwendeten Polyurethan-Ohrstöpsel in Europa
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farbe Gelb, Weiß
Größe Standard
Menge 200/Pckg.
Plug Shape Kugel
Produkttyp Gehörschutzstöpsel
Einwegprodukt Ja
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.