Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlertClip Extreme Eingasdetektoren
Artikelnummer. 11905684
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Schwefelwasserstoff
Messbereich:
0 bis 100 ppm
Gewährleistung:
2 Jahre
Akkulaufzeit:
2 Jahre
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten Messbereich Gewährleistung Akkulaufzeit Packungsgröße
11905684 Schwefelwasserstoff 0 bis 100 ppm 2 Jahre 2 Jahre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11905684 Lieferant Honeywell Analytics™ Lieferanten-Nr. GA24XTH510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebig, zuverlässig, genau, einfach zu bedienen
Durch ihre einfache Handhabung und den geringen Schulungsaufwand sind diese Gaswarngeräte preiswert und durch ihr kompaktes, leichtes Design vielseitig und komfortabel einsetzbar.
  • Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen
  • Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten und interner Vibrationsalarm für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel.
  • Das große zuverlässige LCD-Display zeigt die Restnutzungsdauer in Monaten, Tagen und Stunden an
  • Wasserdicht
SO2
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 5/10 ppm
  • Garantie: Nur Zweijahresdetektor
O2
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 30,0 Vol.-%
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 19,5/23,5 %
  • Kalibrierung erforderlich
  • Garantie: Nur Zweijahresdetektor
CO
  • Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
  • Messbereich: 0 bis 300ppm
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): 35/200 ppm
  • Zwei- und Dreijahresdetektoren erhältlich
H2S
  • Alarmniveau (niedrig/hoch): Wählbar bis 5/10 ppm oder 10/15 ppm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +50 °C (-40 °F bis +122 °F)
  • Zwei- und Dreijahresdetektoren erhältlich
  • Messbereich: 0 bis 100 ppm
Anwendungen:
Zur Erkennung von H2S, CO, SO2, O2
Compliance
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Europäische Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Warranty
Zwei- oder dreijährige Garantie ab Aktivierung (bei Normalbetrieb plus ein Jahr Haltbarkeit)
Spezifikation
Alarmtypen Optisch, vibrierend, akustisch (95 dB)
Akkulaufzeit 2 Jahre
Zertifizierung/Konformität ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: EU-Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Tiefe (angloamerikanisch) 1.1 in.
Tiefe (metrisch) 2.79 cm
Gemessene Komponenten Schwefelwasserstoff
Displaytyp LCD
Höhe (angloamerikanisch) 3,2 in.
Höhe (metrisch) 8.12 cm
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 95%
IP-Schutzart IP66/67
Länge (metrisch) 5.08 cm
Messbereich 0 bis 100 ppm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) - 40 ° bis + 50 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 2,7 oz.
Gewicht (metrisch) 76 g
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.08 cm