Wählen Sie für jedes einzelne Gasrisiko aus einer breiten Palette an verfügbaren toxischen Gasmodellen. Der GasAlert Extreme Einzelgas-Detektor bietet eine einfache, kostengünstige Option die nur wenig Schulung erforderlich macht. Durch das kompakte, leichte Design ist das Gerät vielseitig und bequem.
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
  • Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen beim Einschalten
  • Sichere und präzise Verlaufsdaten mit Datenprotokollierung und Passwortschutz
  • Konginuierliche LCD-Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit
  • Einfaches automatisches Kalibrierungsverfahren
  • Ausgestattet mit internem Vibrationsalarm für Bereiche mit hohem Geräuschpegel
  • Visuelle, vibrierende, akustische Alarme (95 dB) - Niedrig, Hoch, TWA und STEL
  • Auswechselbare 3 V-Batterie
  • Wasserdicht
  • Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten
  • Batterie (Lebensdauer 1.5 Jahre) und Sensor 2 Jahre vor Ort austauschbar
  • Einstellbare Alarmsollwerte
  • Mehrsprachige Anzeigeoptionen 
  • Kompatibel mit der motorisierten Probenehmerpumpe
  • Tests: Sensorintegrität, Schaltkreise, Batterie und akustische/visuelle Alarme bei Aktivierung, Batterie
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 15 bis 90 % für alle außer O2 (0 bis 99 %) und Cl2 (10 bis 95 %) Sensoren
  • Größe: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 in.)
  • Gewicht: 82 g (2.9 oz.)
Anwendungen:
Zur Einzelgaserkennung von H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2.  (Siehe Produkttyp rechts.) 
Warranty
Zwei Jahre einschließlich Sensor, außer Ammoniak (ein Jahr)