Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlert Extreme Eingasdetektoren
Beschreibung
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
- Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen beim Einschalten
- Sichere und präzise Verlaufsdaten mit Datenprotokollierung und Passwortschutz
- Konginuierliche LCD-Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit
- Einfaches automatisches Kalibrierungsverfahren
- Ausgestattet mit internem Vibrationsalarm für Bereiche mit hohem Geräuschpegel
- Visuelle, vibrierende, akustische Alarme (95 dB) - Niedrig, Hoch, TWA und STEL
- Auswechselbare 3 V-Batterie
- Wasserdicht
- Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten
- Batterie (Lebensdauer 1.5 Jahre) und Sensor 2 Jahre vor Ort austauschbar
- Einstellbare Alarmsollwerte
- Mehrsprachige Anzeigeoptionen
- Kompatibel mit der motorisierten Probenehmerpumpe
- Tests: Sensorintegrität, Schaltkreise, Batterie und akustische/visuelle Alarme bei Aktivierung, Batterie
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 15 % bis 90 % für alle Sensoren außer O2 (0 % bis 99 %) und Cl2 (10 % bis 95 %)
- Größe: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 in.)
- Gewicht: 82 g (2.9 oz.)
Anwendungen:
Zur Einzelgaserkennung von H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2. (Siehe Produkttyp rechts.)
Warranty
Zwei Jahre einschließlich Sensor, außer Ammoniak (ein Jahr)