Learn More
Honeywell Analytics™ GasAlert Extreme Eingasdetektoren
Wählen Sie für jedes einzelne Gasrisiko aus einer breiten Palette an verfügbaren toxischen Gasmodellen. Der  GasAlert Extreme Einzelgas-Detektor bietet eine einfache, kostengünstige Option die nur wenig Schulung erforderlich macht. Durch das kompakte, leichte Design ist das Gerät vielseitig und bequem.
Marke:  Honeywell Analytics™ GAXTZDL
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11925545
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
For any single gas hazard, choose from a wide range of available toxic gas models. TheGasAlert Extreme Single-Gas Detector provides a simple, low-cost option requiringminimal training. Its compact, lightweight design makes it versatile and comfortable.
  • Vollfunktions-Selbsttest von Sensor, Batteriezustand, Stromkreisintegrität und akustischen/visuellen Alarmen beim Einschalten
  • Sichere und präzise Verlaufsdaten mit Datenprotokollierung und Passwortschutz
  • Konginuierliche LCD-Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit
  • Einfaches automatisches Kalibrierungsverfahren
  • Ausgestattet mit internem Vibrationsalarm für Bereiche mit hohem Geräuschpegel
  • Visuelle, vibrierende, akustische Alarme (95 dB) - Niedrig, Hoch, TWA und STEL
  • Auswechselbare 3 V-Batterie
  • Wasserdicht
  • Helle, breitstrahlende optische Alarmleisten
  • Batterie (Lebensdauer 1.5 Jahre) und Sensor 2 Jahre vor Ort austauschbar
  • Einstellbare Alarmsollwerte
  • Mehrsprachige Anzeigeoptionen 
  • Kompatibel mit der motorisierten Probenehmerpumpe
  • Tests: Sensorintegrität, Schaltkreise, Batterie und akustische/visuelle Alarme bei Aktivierung, Batterie
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 15 bis 90 % für alle außer O2 (0 bis 99 %) und Cl2 (10 bis 95 %) Sensoren
  • Größe: 2.8 × 5.0 × 9.5 cm (1.1 × 2.0 × 3.75 in.)
  • Gewicht: 82 g (2.9 oz.)
Anwendungen:
Zur Einzelgaserkennung von H2S, SO2, HCN, CO, NH3, Cl2, NO, NO2, PH3, ETO, ClO2, O3, O2.  (Siehe Produkttyp rechts.) 
Serviceleistungen
Zwei Jahre einschließlich Sensor, außer Ammoniak (ein Jahr)
Spezifikation
Spezifikation
ATEX: CE Ex II 1 G Exia IIC T4, CE: Europäische Konformität, Klasse I, Division 1, Gruppe A, B, C, D, Klasse II, Division 1, Gruppe E, F, G, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR-Exia IIC T4, EMV-Richtlinie 89/336/EWG
2.8 cm
Wasserstoffcyaniddetektor
9.52 cm
0 bis 30 ppm
-40 °C bis +50 °C
2.9 oz.
2 in.
1.1 in.
Wasserstoffcyanid
3.75 in.
15 bis 95 %
-40 ° bis +122 °F
2 Jahre
83 g
5.08 cm