Learn More
Sperian™ Honeywell™ A700 Augen- und Gesichtsschutzbrille mit Hartbeschichtung
Zuverlässiger Schutz zum unschlagbar günstigen Preis. Sperian™ Honeywell™ Transparente Schutzbrillen mit Hartbeschichtung der Serie A700 eignen sich dank ihrer attraktiven Passform besonders gut für den täglichen Einsatz.
Marke: Sperian™ 1015361
Additional Details : Gewicht : 0.22000kg
Beschreibung
- Günstig und ökonomisch für jedes Unternehmen
- Leichtes Design mit Sportbügeln und weichen Polstern an den Bügelspitzen
- Geformter, für alle passender Nasensteg
- Mit sicherer, umschließender Passform für einen ganztägigen Tragekomfort
- 8-basige, abriebbeständige Gläser aus Polycarbonat
- Mit einem verzerrungsfreien, 180°-Sichtfeld
Spezifikation
Kratzfest | |
Augen- und Gesichtsschutzbrille | |
Durchsichtig | |
Polycarbonat |
Durchsichtig | |
Allgemeine Verwendung und Stoßschutz (45 m/s), gut geeignet für Innenanwendungen wie die Leichtindustrie | |
Polycarbonat |