missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Homovanillsäure, TRC

Artikelnummer. 17928104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17928104 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17928104 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6695001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 306-08-1
Summenformel C9 H10 O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Synonym Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Essigsäure
SMILES COc1cc(CC(=O)O)ccc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Homovanillic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 182.0579
Reinheit (%) >95%
Menge 1 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.