Learn More
Homopiperazin-N,N'-bis-[2-(ethansulfonsäure)]-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30408524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408524 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH6015005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Homopiperazine-N,N’-bis-[2-(ethanesulfonic acid)] Disodium Salt
Summenformel C9 H18 N2 Na2 O6 S2
Menge 5 g
Synonym Tetrahydro-1H-1,4-diazepine-1,4(5H)-diethanesulfonic Acid Disodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C9H20N2O6S2.2Na/c12-18(13,14)8-6-10-2-1-3-11(5-4-10)7-9-19(15,16)17;;/h1-9H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na]OS(=O)(=O)CCN1CCCN(CCS(=O)(=O)O[Na])CC1
IUPAC-Name 2-[4-(2-Natriumoxysulfonylethyl)-1,4-diazepan-1-yl]ethylsulfonyloxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 360.359
Formelmasse 360.04